Fontos dokumentumok
195529
Iodotrimethylsilane
97%
Szinonimák:
TMIS, Trimethyliodosilane
Teszt
97%
Forma
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.471 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
sűrűség
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[Si](C)(C)I
InChI
1S/C3H9ISi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Iodotrimethylsilane is a hard-soft reagent that reacts readily with organic compounds containing oxygen (a hard base) forming a strong siliconoxygen bond.
Alkalmazás
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-23.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-31 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?