Fontos dokumentumok
326143
Iodine
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Molecular iodine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
beads
flakes
ellenállás
1.3E15 μΩ-cm
bp
184 °C (lit.)
mp
113 °C (lit.)
SMILES string
II
InChI
1S/I2/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
✔ Consistent quality
✔ High-purity
✔ Available to Scale Up: Bulk and Pilot Scale
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system, Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?