Merck
381241
Sigma-Aldrich
Diethylphenylphosphine
96%
Szinonimák:
NSC 158475
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)2PC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.20
Beilstein:
742484
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
törésmutató
n20/D 1.546 (lit.)
bp
120-121 °C/29 mmHg (lit.)
sűrűség
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CCP(CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15P/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVTCZSBUROAWTE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Selective cross-dimerization
  • Diastereoselective condensations
  • Carboxyl migration reactions
  • Selective hydrogenation
  • Asymmetric induction by chiral diphosphines in ring contraction
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
183.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
84 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
B P Smyser et al.
Biochemical pharmacology, 35(10), 1719-1723 (1986-05-15)
Purified mouse liver cytochrome P-450 reconstituted with purified NADPH-cytochrome P-450 reductase and phosphatidylcholine metabolized diethylphenylphosphine to diethylphenylphosphine oxide. NADPH was required for the reaction and the amount of oxide formed was time and cytochrome P-450 dependent. Purified phenobarbital-induced cytochrome P-450