Merck
336874
Sigma-Aldrich
Allyldiphenylphosphine
95%
Szinonimák:
Diphenyl-2-propenylphosphine, NSC 180819, NSC 616248
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2PCH2CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
226.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
törésmutató
n20/D 1.619 (lit.)
bp
194-200 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
C=CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15P/c1-2-13-16(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h2-12H,1,13H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PDDYFPPQDKRJTK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • Cocatalyst in palladium catalyzed hydrocarboxylation reactions
  • Cocatalyst in Palladium catalyzed cross-coupling reactions
  • Ligand for hydroformylation catalysts
  • Ligand for the rhenium phosphinoborane pendant Lewis acid-assisted reductive coupling reactions
  • Catalyst precursor for alkene hydroboration
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)