Merck
149489
Sigma-Aldrich
Ethyl diphenylphosphinite
97%
Szinonimák:
Diphenylphosphinous acid ethyl ester, Ethoxydiphenylphosphine, Diphenylethoxyphosphine
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2POC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
törésmutató
n20/D 1.59 (lit.)
sűrűség
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15OP/c1-2-15-16(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCRCPEDXAHDCAJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)