Merck
731374
Sigma-Aldrich
Tri-n-butylphosphine
99%
Szinonimák:
Tributylphosphine, NSC 91700, P(n-Bu)3, TBP
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)3]3P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.32
Beilstein:
1738261
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
9 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
392 °F
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
törésmutató
n20/D 1.462 (lit.)
bp
150 °C/50 mmHg (lit.)
sűrűség
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Domino reactions of activated conjugated dienes with β,γ−unsaturated-α-ketoesters
  • [3+2]-Cycloadditions
  • Umpolung addition reactions
  • Reductive carbonylation
  • Allylation reactions
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
242.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
117 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Substrate-controlled, phosphine-catalyzed domino reactions of activated conjugated dienes: highly diastereoselective synthesis of bicyclic skeletons.
Jianze Ma et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(27), 7418-7422 (2011-05-19)
X. Guan, et al.,
European Journal of Organic Chemistry, 14, 2673-2677 (2011)
A. A. Vasil'ev, et al.,
Russian Chemical Bulletin, 59, 605-610 (2010)
A. S. Singh, et al.,
Tetrahedron Letters, 52, 2383-2386 (2011)
Y. Zou, et al.,
Synlett, 7, 1000-1004 (2011)