Merck
244902
Sigma-Aldrich
Methyldiphenylphosphine
99%
Szinonimák:
Diphenylphosphinomethane, Diphenyl-methylphosphine
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2PCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
200.22
Beilstein:
743075
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
törésmutató
n20/D 1.625 (lit.)
bp
120-122 °C/1.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13P/c1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UJNZOIKQAUQOCN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)