Merck
336904
Sigma-Aldrich
Ethyldiphenylphosphine
98%
Szinonimák:
Diphenylethylphosphine, NSC 151254
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2PCH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.24
Beilstein:
744253
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
törésmutató
n20/D 1.614 (lit.)
bp
293 °C (lit.)
sűrűség
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15P/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUOIAOOSKMHJOV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Three component coupling reactions of arylaldehydes with Me vinyl ketone and phthalimide
  • Regio- and stereoselective hydroalkynylation of methylenecyclopropanes
  • Synthesis of oxazolidines, thiazolidines, pyrrolidines, and indoles
  • Dimer to monomer conversion
  • Tandem Morita-Baylis-Hillman/Michael addition reactions
  • Platinum-catalyzed cyclization
  • Regioselective and stereoselective [3+2] cycloaddition
  • Platinum-catalyzed intermolecular hydroamination
  • Hydroformylation reactions
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xian B Powers et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(10), 2491-2496 (2018-12-24)
Carbon disulfide is cleaved by n-propyldiphenylphosphine and nickel(II) bromide in a one-step process, to form two unprecedented complexes: orange, [Ni(S2 C2 (Pn PrPh2 )2 )Br(Pn PrPh2 )]Br⋅CS2 (1) and purple [Ni{η2 -SC(Pn PrPh2 )2 }Br(Pn PrPh2 )]Br⋅0.5CS2 (2). Orange (1)