Fontos dokumentumok
323322
Trimethylphosphine
97%
Szinonimák:
PMe3
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
7.24 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
bp
38-40 °C (lit.)
mp
−86 °C (lit.)
sűrűség
0.738 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CP(C)C
InChI
1S/C3H9P/c1-4(2)3/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWWDBCBWQNCYNR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can be used:
- In transformation of azides into carbamates; aziridines to azidoalcohols; and ketoximes to ketones with 2,2′-dipyridyl diselenide.
- In Aza-Wittig reaction;, C-H bond activation of imines; cross-coupling reactions.
- In the preparation of (cyanomethylene) trimethylphosphorane (CMMP) which is used as a reagent in Mitsunobu type reaction.
- As a reagent in the synthesis of ruthenium trimethylphosphine complexes, which in turn are used as catalysts for hydrogenation of CO2 to formic acid.
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-2.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-19 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?