Fontos dokumentumok
246956
(S)-(−)-1,1′-Bi(2-naphthol)
99%
Szinonimák:
(−)-2,2′-Dihydroxy-1,1′-dinaphthyl, (S)-(−)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diol, (S)-BINOL
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]22/D −34°, c = 1 in THF
optikai tisztaság
ee: 99% (HPLC)
mp
208-210 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1-c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H14O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- asymmetric addition of alkynylzinc to unactivated ketones
- enantioselective ring-opening reaction of meso-stilbene oxide and cyclohexene oxide with anilines
- asymmetric aryl transfers from triaryl(tetrahydrofuran)aluminum reagents to a wide variety of ketones
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
We present an article concerning BINOL and Derivatives.
A BINOL-ra és származékaira vonatkozó cikket mutatunk be.