Merck
193925
Sigma-Aldrich
4-Methylthiazole
99%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H5NS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.15
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.524 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
sűrűség
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cscn1
InChI
1S/C4H5NS/c1-4-2-6-3-5-4/h2-3H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QMHIMXFNBOYPND-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Methylthiazole forms complexes with cobalt(II), zinc(II), nickel(II) and copper(II) halides.
Alkalmazás
4-Methylthiazole was used in the synthesis of catalytic dendrophanes, as functional mimics of the thiamine-diphosphate-dependent enzyme pyruvate oxidase. It was used in small scale preparation of 3-butyl-4-methylthiazolium bromide.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Improved preparations of ionic liquids using microwave irradiation.
Deetlefs M and Seddon KR.
Green Chemistry, 5(2), 181-186 (2003)
Metal complexes of 4-methylthiazole.
Hughes MN and Rutt KJ.
Inorganic Chemistry, 10(2), 414-416 (1971)
Catalytic Dendrophanes as Enzyme Mimics: Synthesis, Binding Properties, Micropolarity Effect, and Catalytic Activity of Dendritic Thiazolio-cyclophanes.
Habicher T, et al.
Helvetica Chimica Acta, 82(7), 1066-1095 (1999)
M K Cho et al.
Toxicology, 146(2-3), 111-122 (2000-05-18)
Microsomal epoxide hydrolase (mEH) is inducible by a number of xenobiotics. Induction of mEH by certain chemopreventive agents may implicate the protective effect. In contrast, many of carcinogenic agents also induce the enzyme. The hepatotoxicity and mEH expression by methylthiazoles
Sarah E O'Connor et al.
Biochemistry, 41(17), 5685-5694 (2002-04-24)
The biosynthesis of epothilones, a family of hybrid polyketide (PK)/nonribosomal peptide (NRP) antitumor agents, provides an ideal system to study a hybrid PK/NRP natural product with significant biomedical value. Here the third enzyme involved in epothilone production, the five domain