Fontos dokumentumok
158755
1-(Triphenylphosphoranylidene)-2-propanone
99%
Szinonimák:
(2-Oxopropylidene)triphenylphosphorane, Acetylmethylene-triphenylphosphorane, Methyl (triphenylphosphoranylidene)methyl ketone, NSC 407394
Teszt
99%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
203-205 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
phosphine
SMILES string
CC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19OP/c1-18(22)17-23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21/h2-17H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KAANTNXREIRLCT-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Cascade reactions of enals for enantioselective synthesis of indane derivatives
- Enantioselective conjugate addition for synthesis of α-branched indoles
- Synthesis of 1,2-dioxanes with antitrypanosomal activity
- Asymmetric allylboration for enantioselective synthesis of (+)-awajanomycin
- Domino Suzuki / Heck coupling reactions for preparation of fluorenylidenes
- Synthesis of amphibian pyrrolizidine alkaloids via allylic aminations
- Synthesis of silicon-containing acyclic dienone musk odorants
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?