Fontos dokumentumok
133035
Methacrolein
95%
Szinonimák:
Methacrylaldehyde
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
121 mmHg ( 20 °C)
13.44 psi ( 55 °C)
5.35 psi ( 20 °C)
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.416 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
sűrűség
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(C)=C
InChI
1S/C4H6O/c1-4(2)3-5/h3H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
5.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-15 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?