Merck
454486
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde
Szinonimák:
(R)-(+)-Glyceraldehyde acetonide, (R)-Isopropylideneglyceraldehyde, NSC 89869
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H10O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
optikai aktivitás
[α]22/D +53.8°, c = 2 in chloroform
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.454 (lit.)
bp
139 °C (lit.)
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
ether
ketal
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1(C)OC[C@@H](O1)C=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h3,5H,4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YSGPYVWACGYQDJ-YFKPBYRVSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in organic reactions including:
  • Henry condensation reactions
  • Synthesis of highly functionalized chiral aziridines
  • Olefination of aldehydes
  • C-H oxidations
  • Aldol-type condensations
  • Synthesis of hydrophilic pyrazine dyes for use as exogenous fluorescent tracer agents
  • Hosomi-Sakurai reactions
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)