Fontos dokumentumok
674583
Silver perchlorate
anhydrous, 97%
Szinonimák:
Perchloric acid silver(1+) salt, Silver(1+) perchlorate
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: silver
szennyeződések
≤0.1% Insoluble matter
mp
486 °C (lit.)
oldhatóság
benzene: slightly soluble(lit.)
pyridine: slightly soluble(lit.)
sűrűség
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO4/c;2-1(3,4)5/h;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- Anion exchange dynamics in the capture of perchlorate by a cationic Ag-based MOF: Investigates the anion exchange dynamics and structural transformations of a silver-based metal-organic framework capturing perchlorate (Colinas et al., 2017).
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.