Merck
333875
Sigma-Aldrich
Zinc tetrafluoroborate hydrate
Szinonimák:
Zinc ditetrafluoroborate hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Zn(BF4)2·xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
239.00 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
crystalline
összetétel
Degree of hydration, 6-7
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: zinc
SMILES string
O.[Zn++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.H2O.Zn/c2*2-1(3,4)5;;/h;;1H2;/q2*-1;;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKVXCUNBQMAPGE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Starting material for homometallic, trinuclear heteroscorpionate complexes applied in studies of electronic and magnetic properites.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Timothy C. Higgs et al.
Inorganic chemistry, 37(9), 2263-2272 (2001-10-24)
The mixed functionality pyrazole/phenol ligand (2-hydroxyphenyl)bis(pyrazolyl)methane, L1OH, has been used to prepare a series of linear trimetallic systems with the general structural motif [M(3)(L1O)(4)](2+), where M = Mn(2+), Co(2+), Ni(2+), Cu(2+), and Zn(2+). Each of these complexes has been structurally