Fontos dokumentumok
375683
Tetraethylenepentamine pentahydrochloride
98%
Szinonimák:
TEPA
Teszt
98%
form
powder
mp
280 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.NCCNCCNCCNCCN
InChI
1S/C8H23N5.5ClH/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10;;;;;/h11-13H,1-10H2;5*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGICAQBLDJAGSJ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?