Merck
132098
Sigma-Aldrich
Triethylenetetramine
technical grade, 60%
Szinonimák:
DEH 24, EPH 925
About This Item
Lineáris képlet:
NH2CH2CH2(NHCH2CH2)2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.23
Beilstein:
605448
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39030302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
~5 (vs air)
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
koncentráció
60%
törésmutató
n20/D 1.496 (lit.)
bp
266-267 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble
water: soluble
sűrűség
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h9-10H,1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... TERT(7015)
Általános leírás
Triethylenetetramine is used as a chelating agent and as a curing agent for epoxy resins.
Alkalmazás
  • Triethylenetetramine in surface passivation: Research on the photooxidation inhibition of pyrite highlights the role of DTC-TETA (dithiocarbamate-triethylenetetramine) in modifying photogenerated carrier migration pathways, indicating its potential in environmental chemistry and surface science (Shu et al., 2024).
  • Poly(urethane-urea) microcapsules crosslinked by triethylenetetramine: An investigation into poly(urethane-urea) microcapsules revealed that triethylenetetramine as a crosslinker can modulate the release of pesticides, providing insights into controlled release systems in agricultural sciences (Wang et al., 2024).
Tulajdonságok és előnyök
Triethylenetetramine is room or low temperature curing agent.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
264.2 °F
Lobbanási pont (C)
129 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of epoxy resins derivatives of naphthalene-2, 7-diol and their cross-linked products
Fila K, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 138, 4349-4358 (2019)
Modified epoxy coatings on mild steel: tribology and surface energy
Brostow W, et al.
European Polymer Journal, 46(11), 2181-2189 (2010)
Solvothermal Synthesis of Copper Indium Diselenide in Toluene.
Chang J, et al.
ChemInform, 42(23), 434-438 (2011)
Insights into pore surface modification of mesoporous polymer-silica composites: introduction of reactive amines.
Guillet-Nicolas R, et al.
New. J. Chem., 34(2), 355-366 (2010)
Dehydration of heavy crude oil emulsions using novel imidazolium-based poly ionic liquids
Ezzat AO, et al.
Journal of Molecular Liquids, 326, 115284-115284 (2021)