Fontos dokumentumok
8.14392
Sigma-Aldrich
Triethylenetetramine
(mixture of isomers) for synthesis
Szinonimák:
Triethylenetetramine, N,N′-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine
About This Item
Lineáris képlet:
(H2NCH2CH2NHCH2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
203-950-6
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
gőznyomás
<0.01 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
335 °C
robbanási határérték
0.7-7.2 % (v/v)
pH
10-11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
270-300 °C/1013 hPa
mp
12 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 129 °C
sűrűség
0.98 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(CCNCCN)CCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h9-10H,1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Characterization and deployment of surface-engineered chitosan-triethylenetetramine nanocomposite hybrid nano-adsorbent for divalent cations decontamination: This research develops a chitosan-triethylenetetramine based nano-adsorbent for removing divalent cations from polluted sources, demonstrating its effectiveness in water treatment applications (Ali et al., 2020).
  • Highly Efficient and Reversible Absorption of SO2 by Aqueous Triethylenetetramine Tetralactate Solutions: A study focused on the use of triethylenetetramine for efficient and reversible absorption of sulfur dioxide, a significant environmental pollutant (Qian et al., 2014).
  • Multicavity triethylenetetramine-chitosan/alginate composite beads for enhanced Cr (VI) removal: This paper explores the synthesis of multicavity composite beads using triethylenetetramine for enhanced removal of chromium (VI) from contaminated water, showcasing a novel approach to heavy metal remediation (Zhang et al., 2019).
Analízis megjegyzés
Assay isomers (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.977 - 0.982
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
264.2 °F
Lobbanási pont (C)
129 °C