Fontos dokumentumok
S3256
Spermine
≥97%
Szinonimák:
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-diaminobutane, Gerontine, Musculamine, Neuridine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
microbial
synthetic
Minőségi szint
leírás
form: solid or semisolid
Teszt
≥97%
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28-30 (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]N(CCCN)CCCCN([H])CCCN
InChI
1S/C10H26N4/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h13-14H,1-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GRIN2B(2904)
rat ... Grin2a(24409)
Általános leírás
Alkalmazás
- as an inositol 1,4,5-trisphosphate receptor (IP3R)/glucose-regulated protein 75 (Grp75)/voltage-dependent anion channel 1 (VDAC1)/mitochondrial calcium uniporter (MCU) agonist to activate MCU in mouse podocytes
- in the biolistic transfection of filarial parasites
- for the production of adeno-associated virus (AAV)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.