Fontos dokumentumok
8.14713
Sigma-Aldrich
Tetraethylene pentamine
(mixture of aliphatic amines) for synthesis
Szinonimák:
Tetraethylene pentamine, 1,4,7,10,13-Pentaazatridecane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H23N5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
203-986-2
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
330 °C
hatékonyság
3990 mg/kg LD50, oral (Rat)
660 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.1-15 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
330 °C/1013 hPa
mp
-30 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 193 °C
sűrűség
0.998 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H23N5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h11-13H,1-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Organic solar cells enhancement: It is used in developing water/alcohol-soluble hyperbranched perylene diimide electron transport layers, significantly improving the efficiency of organic solar cells (Zhou et al., 2019).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
325.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
163 °C - closed cup