Fontos dokumentumok
S4140
D-Saccharic acid potassium salt
≥98% (GC)
Szinonimák:
Glucaric Acid, Glucosaccharic acid
Teszt
≥98% (GC)
Forma
powder
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szín
white to off-white
mp
188 °C ((370 °F ))
oldhatóság
soluble, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[K+].O[C@H]([C@@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O)[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O8.K/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBYZGUWQNIEQMH-IAMDKXPVSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)