Merck
161969
Sigma-Aldrich
Triethylenetetramine tetrahydrochloride
97%
Szinonimák:
Cuprior, Trientine tetrahydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
NH2CH2CH2(NHCH2CH2)2NH2 · 4HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
292.08
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
mp
269-270 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4.4ClH/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8;;;;/h9-10H,1-8H2;4*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKHMDSCYUWAQPT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Triethylenetetramine tetrahydrochloride is a copper-chelating agent
Alkalmazás
Triethylenetetramine tetrahydrochloride was used as primary amine displacer in affinity chromatography.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Triethylenetetramine tetrahydrochloride induces apoptosis of acinar cells of the pancreas in male Fischer 344 rats.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Structural characteristics of low-molecular-mass displacers for cation-exchange chromatography: II. Role of the stationary phase.
Shukla AA, et al.
Journal of Chromatography A, 872(2), 295-310 (1998)
S Kishimoto et al.
Experimental and toxicologic pathology : official journal of the Gesellschaft fur Toxikologische Pathologie, 45(8), 489-495 (1994-04-01)
Male Fischer 344 rats weighing 80-90 g were fed on a copper-depleted diet supplemented with 0.6% triethylenetetramine tetrahydrochloride (a copper chelator), and the death of pancreatic acinar cells of these rats was investigated morphologically and biochemically. The weight of the
Concetta R Capo et al.
Journal of trace elements in medicine and biology : organ of the Society for Minerals and Trace Elements (GMS), 44, 225-232 (2017-10-03)
The secoiridoid oleuropein is a non-flavonoid polyphenol, found in the fruit, leaves and food derivatives from Olea europea. Like other polyphenols it shows a very low toxicity towards healthy tissues and a protective action against cancer or neurodegeneration, but its