Fontos dokumentumok
806579
Reduced graphene oxide
tetraethylene pentamine functionalized
Szinonimák:
Reduced graphene oxide-tetraethylene pentamine, rGO-TEPA, rGO
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Carbon, >65 wt. %
Nitrogen, >8 wt. %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CN(CCNCCN)CCNCCN.[rGO]
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Amount of NH2 groups: In order to estimate the amount of NH2 groups in rGO-TEPA a reaction with tetrabromophthalic anhydride was performed and the Br amount was quantified by the Schöniger flask test. The value obtained corresponds to 1.1 mmol NH2/g.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.