Merck
52045
Sigma-Aldrich
Hexacyclen
≥97.0% (NT)
Szinonimák:
1,4,7,10,13,16-Hexaazacyclooctadecane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H30N6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
258.41
Beilstein:
1105038
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥97.0% (NT)
form
solid
mp
147-152 °C
SMILES string
C1CNCCNCCNCCNCCNCCN1
InChI
1S/C12H30N6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h13-18H,1-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVJABZUDCPZPPM-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Nitrogen analog of 18-crown-6 in which the secondary amines act as excellent electron donors to transition metal cations. Review
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
D.H. Busch
Accounts of Chemical Research, 11, 392-392 (1978)