Merck
448214
Sigma-Aldrich
Octanoic-d15 acid
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Szinonimák:
Caprylic-d15 acid
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CD2)6CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
159.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
grade
analytical standard
Minőségi szint
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Teszt
≥99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.4245 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
sűrűség
1.005 g/mL at 25 °C
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+15
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWZKQHOCKIZLMA-PMELWRBQSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Analízis megjegyzés
This product may be used as an analytical standard.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Liq. Cryst., 8, 31-31 (1990)