Merck
68277
Supelco
Palmitic-d31 acid
analytical standard
Szinonimák:
Palmitic acid-d31, Hexadecanoic-d31 acid
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CD2)14CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
287.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Teszt
≥98.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
58-60 °C
61-64 °C
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
funkcionális csoport
carboxylic acid
tömegeltolódás
M+31
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPCSVZSSVZVIGE-SAQPIRCFSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)