Merck
00889
Supelco
Methyl heptadecanoate-d33
analytical standard
Szinonimák:
Heptadecanoic acid-d33 methyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18D33H3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
317.68
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
izotóptisztaság
≥97.5 atom % D (NMR)
Teszt
≥97.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+33
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUEBIMLTDXKIPR-SRIUXHGCSA-N
Related Categories
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)