Merck
490393
Sigma-Aldrich
Stearic acid-18,18,18-d3
98 atom % D, 99% (CP)
Szinonimák:
Octadecanoic-18,18,18-d3 acid
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CH2)16CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
287.50
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H])O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIQXTHQIDYTFRH-FIBGUPNXSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)