Merck
766259
Sigma-Aldrich
Sodium n-butoxide-13C4
99 atom % 13C, 98%
About This Item
Lineáris képlet:
12CH3(13CH2)3ONa
Molekulatömeg:
100.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
98%
form
solid
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][O-].[Na+]
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-2-3-4-5;/h2-4H2,1H3;/q-1;+1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYXYWTXQFUUWLP-UJNKEPEOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)