Merck
343609
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Methyl p-tolyl sulfoxide
99%
Szinonimák:
(+)-(R)-Methyl 4-tolyl sulfoxide, (+)-Methyl p-tolyl sulfoxide, (R)-4-Methylphenyl methyl sulfoxide, 1-Methyl-4-[(R)-methylsulfinyl]benzene
Méret kiválasztása
1 G
126 000,00 Ft
126 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
126 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4S(O)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.23
Beilstein:
2040677
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
126 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]20/D +145°, c = 2 in acetone
optikai tisztaság
ee: 99% (HPLC)
mp
73-75 °C (lit.)
funkcionális csoport
sulfoxide
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(C)=O
InChI
1S/C8H10OS/c1-7-3-5-8(6-4-7)10(2)9/h3-6H,1-2H3/t10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEVALTJSQBFLEU-SNVBAGLBSA-N
Általános leírás
(R)-(+)-Methyl p-tolyl sulfoxide may be used to prepare (R)-(+)-methyl 3,5-dimethoxy-6-[8-oxo-9-(p-tolylsulfinyl) nonyl] benzoate, an intermediate for (R)-lasiodiplodin synthesis.[1] Its anions undergo addition reaction with nitrones to form optically active a-substituted N-hydroxylamines.[2] (R)-(+)-Methyl p-tolyl sulfoxide also reacts with O-mesitylsulfonylhydroxylamine (MSH) to form (-)-(R)-S-methyl-S-p-tolylsulfoximine.[3]
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chemistry of sulfoxides and related compounds. XLIX. Synthesis of optically active sulfoximines from optically active sulfoxides.
Johnson CR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 39(16), 2458-2459 (1974)
Asymmetric synthesis of orsellinic acid type macrolides: The example of lasiodiplodin.
Solladie G, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 1(3), 187-198 (1990)
The reaction of nitrones with (R)-(+)-methyl p-tolyl sulfoxide anion; asymmetric synthesis of optically active secondary amines.
Murahashi S-I, et al.
Tetrahedron Letters, 34(16), 2645-2648 (1993)