Teszt
≥97%
Forma
crystals
törésmutató
n20/D 1.5775 (lit.)
bp
139-140 °C/14 mmHg (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
funkcionális csoport
sulfoxide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CS(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8OS/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXTGICXCHWMCPM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- isotopically labelled 1, 3-dithiane, a useful labeled synthon
- nelfinavir, potent HIV-protease inhibitor
- sulfoximines and in studies on solvent-water partitioning
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.