Merck
260975
Sigma-Aldrich
4-Bromocinnamic acid, predominantly trans
98%
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4CH=CHCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
227.05
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
262-264 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H7BrO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPDDDTNAMBSPRN-ZZXKWVIFSA-N
Alkalmazás
4-Bromocinnamic acid (trans-4-bromocinnamic acid) has been used in the preparation of:
  • (E)-β-bromo-4-bromostyrene
  • 2-amino-7-(piperidin-4-yl)isoquinoline
  • brominated dansyl derivative (4-bromophenyl)-4-(5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonamido)butanoic acid
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Design, synthesis, and biological evaluation of a dansyled amino acid derivative as an imaging agent for apoptosis.
Zeng W, et al.
Tetrahedron Letters, 49(45), 6429-6432 (2008)
A Convenient Synthesis of 1-Amino-7-(Piperidin-4-yl) Isoquinoline.
Shkavrov S, et al.
Synthetic Communications, 35(5), 725-730 (2005)
Stereoselective synthesis of (E)-?-arylvinyl bromides by microwave-induced reaction of anti-3-aryl-2, 3-dibromopropanoic acids using an AgOAc-AcOH system.
Kuang C, et al.
Tetrahedron, 61(3), 637-642 (2005)