Fontos dokumentumok
481858
Methyl p-tolyl sulfoxide
97%
Szinonimák:
(±)-Methyl p-toluene sulfoxide, (±)-p-Tolyl methyl sulfoxide, 1-Methanesulfinyl-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-(methylsulfinyl)benzene, 4-(Methylsulfinyl)toluene, 4-Methylphenyl methyl sulfoxide, 4-Toluene methyl sulfoxide, Methyl 4-methylphenyl sulfoxide, p-Methylphenyl methyl sulfoxide, p-Tolyl methyl sulfoxide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
bp
113-114 °C/2 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
funkcionális csoport
sulfoxide
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(C)=O
InChI
1S/C8H10OS/c1-7-3-5-8(6-4-7)10(2)9/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEVALTJSQBFLEU-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)