Merck
T42803
Sigma-Aldrich
p-Tolyl sulfoxide
97%
Szinonimák:
1,1′-Sulfinylbis[4-methylbenzene], 1-Methyl-4-(4-methylphenyl)sulfinylbenzene, 4,4′-Dimethyldiphenyl sulfoxide, 4,4′-Ditolyl sulfoxide, 4,4′-Sulfinylbis(methylbenzene), Bis(4-methylphenyl) sulfoxide
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3C6H4)2SO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.33
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
94-96 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C14H14OS/c1-11-3-7-13(8-4-11)16(15)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJWNJEJCQHNDNM-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nathalia B D Lima et al.
PloS one, 10(12), e0143998-e0143998 (2015-12-29)
β-diketonates are customary bidentate ligands in highly luminescent ternary europium complexes, such as Eu(β-diketonate)3(L)2, where L stands for a nonionic ligand. Usually, the syntheses of these complexes start by adding, to an europium salt such as EuCl3(H2O)6, three equivalents of