Fontos dokumentumok
8.20825
Sigma-Aldrich
Methyl phenyl sulfide
for synthesis
Szinonimák:
Methyl phenyl sulfide, Thioanisole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H8S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352113
EC index szám:
202-878-2
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
gőznyomás
38.5 Pa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
hatékonyság
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
188 °C/1013 hPa
mp
-17 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 73 °C
sűrűség
1.05 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
S(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
163.4 °F
Lobbanási pont (C)
73 °C