Fontos dokumentumok
341010
Bismuth(III) iodide
99%
Szinonimák:
Bismuth triiodide, Triiodobismuthane
Teszt
99%
form
powder
reakcióalkalmasság
core: bismuth
reagent type: catalyst
mp
408 °C (lit.)
sűrűség
5.78 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Bi](I)I
InChI
1S/Bi.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Related Categories
Alkalmazás
- Chemoselective deprotection of acetals and ketals in water.
- Synthesis of polysubstituted guanidines by guanylation reaction of thioureas with amines.
- Sulfenylation of carbonyl compounds.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?