Merck
401072
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) bromide
≥98%
Szinonimák:
Bismuth tribromide, Tribromobismuthine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
BiBr3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
448.69
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: bismuth
sűrűség
5.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Bi](Br)Br
InChI
1S/Bi.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Catalyzes the formation of cyclic carbonates, which are important precursors for polycarbonates and other polymeric materials.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Rui Meng et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(21), 5480-5488 (2019-02-17)
A comprehensive study unveiling the impact of heterovalent doping with Bi3+ on the structural, semiconductive, and photoluminescent properties of a single crystal of lead halide perovskites (CH3 NH3 PbBr3 ) is presented. As indicated by single-crystal XRD, a perfect cubic
Le Boisselier, V. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 95-95 (1997)