Fontos dokumentumok
254142
Bismuth(III) chloride
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Bismuth trichloride, Trichlorobismuth
Teszt
99.99% trace metals basis
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: bismuth
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
447 °C (lit.)
mp
230-232 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Bi](Cl)Cl
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- As a precursor to prepare polyaniline and bismuth(III) telluride nanohybrids with high thermoelectric performance.
- As a starting material to synthesize visible light absorbing double perovskite semiconductors, such as Cs2AgBiBr6 and Cs2AgBiCl6, eco-friendly alternative to the lead halide perovskites.
- To form a protective layer on anode materials.
- Chalcones by Claisen–Schmidt reaction under solvent-free conditions.
- One-pot three-component synthesis of Propargylamines.
- Coumarins via ultrasound‐assisted Pechmann condensation of phenols with β‐ketoesters.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.