Fontos dokumentumok
805912
Phenylammonium iodide
Szinonimák:
Aniline hydriodide, Anilinium iodide, Benzenamine hydriodide, Benzenaminium iodide, Greatcell Solar®
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Elemental Analysis: ~32.6% C
Elemental Analysis: ~6.3% N
Minőségi szint
Teszt
≥98% (H-NMR)
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
NC1=CC=CC=C1.I
InChI
1S/C6H7N.HI/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFQARYBEAKAXIC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Research focuses on sustainable and cost-effective power generation systems to meet the growing demand for environmentally friendly energy sources.