Fontos dokumentumok
340928
1,4-Anhydroerythritol
95%
Szinonimák:
(3R,4S)-Tetrahydro-3,4-furandiol, Erythritol-1,4-anhydride, cis-3,4-Dihydroxytetrahydrofuran, cis-Tetrahydrofuran-3,4-diol, meso-3,4-Dihydroxytetrahydrofuran, rel-(3R,4S)-Tetrahydro-3,4-furandiol
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.477 (lit.)
sűrűség
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
SMILES string
O[C@H]1COC[C@H]1O
InChI
1S/C4H8O3/c5-3-1-7-2-4(3)6/h3-6H,1-2H2/t3-,4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SSYDTHANSGMJTP-ZXZARUISSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?