Fontos dokumentumok
488216
3,4-Dihydroxy-1-butene
≥99%
Szinonimák:
3-Butene-1,2-diol
Teszt
≥99%
bp
195 °C/733 mmHg (lit.)
sűrűség
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCC(O)C=C
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-4(6)3-5/h2,4-6H,1,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ITMIAZBRRZANGB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- As a reactant to synthesize cyclic organic carbonates by continuous flow procedure.
- To prepare substituted oxazolidinone ligands used to target medicinally relevant RNAs.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)