Merck
361437
Sigma-Aldrich
cis-1,2-Cyclopentanediol
98%
Szinonimák:
cis -1,2-Dihydroxycyclopentane
About This Item
Lineáris képlet:
C5H8(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
Beilstein:
1901117
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
bp
108-109 °C/20 mmHg (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4-7H,1-3H2/t4-,5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCVOSERVUCJNPR-SYDPRGILSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nanting Ni et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(5), 1567-1572 (2008-02-12)
Bacteria can coordinate community-wide behaviors through quorum sensing, that is, the secretion and sensing of autoinducer (AI) molecules. Bacterial quorum sensing is implicated in the regulation of pathologically relevant events such as biofilm formation, bacterial virulence, and drug resistance. Inhibitors