Merck
421804
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-1,2-Cyclohexanediol
99%
Szinonimák:
(1S)-trans-1,2-Cyclohexanediol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H10(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
Beilstein:
1901343
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]20/D +39°, c = 1.6 in H2O
optikai tisztaság
ee: 99% (GLC)
mp
107-109 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
O[C@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFURGBBHAOXLIO-WDSKDSINSA-N
Alkalmazás
(1S,2S)-trans-1,2-Cyclohexanediol may be used in the preparation of (1S,2S)-1,2-cyclohexanediyl bis(4-vinylbenzoate) by reacting with 4-vinylbenzoyl chloride. It may also be used as a chiral ligand for the preparation of non-racemic hydroxy phosphonates via titanium alkoxide-catalyzed addition of dimethyl phosphite to the corresponding aldehydes.
C2-symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary, building block, and chiral ligand.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
The synthesis of 1-hydroxy phosphonates of high enantiomeric excess using sequential asymmetric reactions: titanium alkoxide-catalyzed P C bond formation and kinetic resolution.
Rowe BJ and Spilling CD.
Tetrahedron Asymmetry, 12(12), 1701-1708 (2001)
Chirality induction in cyclocopolymerization. 14. Template effect of 1, 2-cycloalkanediol in the cyclocopolymerization of bis (4-vinylbenzoate) s with styrene.
Kakuchi T, et al.
Macromolecules, 34(1), 38-43 (2001)
Stolle, A. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3521-3521 (1994)
Marshall, J.A. Xie, S.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7230-7230 (1995)
Burk, M.J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 10125-10125 (1993)