Merck
29823
Sigma-Aldrich
cis-4-Cyclopentene-1,3-diol
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
cis-3,5-Dihydroxy-1-cyclopentene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.12
Beilstein:
2039395
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥99.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
solid
mp
55-59 °C
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
O[C@H]1C[C@@H](O)C=C1
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGRLIBJHDBWKNA-SYDPRGILSA-N
Alkalmazás
cis-4-Cyclopentene-1,3-diol is an important building block for the synthesis of natural products with cyclopentanoid structure elements. It was used in preparation of key intermediates of prostaglandin synthesis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M. Sato et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1057-1057 (1985)
R. Noyori et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 96, 854-854 (1984)