Fontos dokumentumok
C101206
1,4-Cyclohexanediol
99%
Szinonimák:
Hexahydrohydroquinone
Teszt
99%
form
powder
bp
150 °C/20 mmHg (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES string
OC1CCC(O)CC1
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h5-8H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKONPUDBRVKQLM-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
149.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
65 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)