Merck
47619
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser(tBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Szinonimák:
Fmoc-O-tert-butyl-L-serine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H25NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
383.44
Beilstein:
3632013
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Terméknév
Fmoc-Ser(tBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +25.5±1°, c = 1% in ethyl acetate
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REITVGIIZHFVGU-IBGZPJMESA-N
Alkalmazás
Fmoc-Ser(tBu)-OH is an N-terminal protected reagent used in the peptide synthesis. Some of the reported examples are:
  • Total synthesis of an antibiotic, daptomycin, by cyclization via a chemoselective serine ligation.
  • Preparation of MUC1, a T-cell helper peptide, using iterative pentafluorophenyl ester-mediated fragment condensations.
  • Linear solid-phase peptide synthesis of ubiquitin and diubiquitin.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Self?Adjuvanting Multicomponent Cancer Vaccine Candidates Combining Per?Glycosylated MUC1 Glycopeptides and the Toll?like Receptor 2 Agonist Pam3CysSer.
Wilkinson B L, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(7), 1635-1639 (2011)
Chemical synthesis of ubiquitin, ubiquitin?based probes, and diubiquitin.
El Oualid F, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 49(52), 10149-10153 (2010)
Advances in proline ligation.
Townsend S D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(8), 3912-3916 (2012)
Total synthesis of daptomycin by cyclization via a chemoselective serine ligation.
Lam H Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(16), 6272-6279 (2013)
R Ashton Lavoie et al.
Biotechnology and bioengineering, 117(2), 438-452 (2019-10-28)
The clearance of host cell proteins (HCPs) is of crucial importance in biomanufacturing, given their diversity in composition, structure, abundance, and occasional structural homology with the product. The current approach to HCP clearance in the manufacturing of monoclonal antibodies (mAbs)