Fontos dokumentumok
47625
Fmoc-Glu(OtBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Szinonimák:
Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Fmoc-Glu(OtBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D −5.0±2.0°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
szennyeződések
~4% water
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-12-20(22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTKXCALUHMPIGM-FQEVSTJZSA-N
Alkalmazás
- Ligand in the synthesis of cis-substituted cyclopropane carboxylic acids via C-H activation of cyclopropane carboxamides using Pd catalyst.
- Linker in the preparation of multi-small molecule-conjugated PTX (paclitaxel) derivatives.
It can be also used as a building block in the preparation of stapled α-helical peptides , and peptide C-terminal thioesters .
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?