Fontos dokumentumok
47636
Fmoc-Pro-OH
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-proline, Fmoc-L-proline
Teszt
≥90% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]20/D −32±1°, c = 1% in DMF
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
117-118 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)/t18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPGDWQNBZYOZTI-SFHVURJKSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.