Fontos dokumentumok
47674
Fmoc-Gln(Trt)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Szinonimák:
Nα-Fmoc-Nδ-trityl-L-glutamine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Fmoc-Gln(Trt)-OH, ≥98.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D -14.0±1.5°, c = 1% in DMF
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CCC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C39H34N2O5/c42-36(41-39(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29)25-24-35(37(43)44)40-38(45)46-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,40,45)(H,41,42)(H,43,44)/t35-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDGICUODAOGOMO-DHUJRADRSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?